Merck
D9378
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine
≥95% (TLC), powder, DOPA enantiomer
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine, D-3-Hydroxytyrosine, D-DOPA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-343-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2417637
Assay:
≥95%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, powder, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
276-278 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble, ethanol: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-ZCFIWIBFSA-N
Application
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine has been used as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of L-DOPA extracted from both germinated and raw seed flours of velvet bean.
Biochem/physiol Actions
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine (D-DOPA) is a DOPA enantiomer. It exhibits antimicrobial activity. D-DOPA serves as a precursor for dopamine.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe