D1068
DCB
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3,3′-Dichlorobenzaldazine, NSC 67224
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
under inert gas
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ~6.8 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C14H10Cl2N2/c15-13-5-1-3-11(7-13)9-17-18-10-12-4-2-6-14(16)8-12/h1-10H/b17-9+,18-10+
Clé InChI
XMOVWXSCYLINBJ-BEQMOXJMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves