Principaux documents
CLS92592
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well EIA plates
96 well plate, assembled 1 x 8 strips per 96 well plate, non-treated, non-sterile, 100/cs
Synonyme(s) :
1 x 8 strip plate, 8 well strip plate
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
clear wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
plate format: 1 x 8 Stripwell
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Corning 92592
Taille
96 wells
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
none
Type de liaison
non-treated surface
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.