CLS4990P50
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 50 mL, polymethylpentene, with GL-40 PP screw cap
Synonyme(s) :
conical flasks, laboratory flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
narrow-mouth
polymethylpentene
screw top cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated 10 mL (intervals)
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4990P-50
Capacité
50 mL