CLS432133
Corning® Ice Bucket with lid, round
2.5 L, lime green
Synonyme(s) :
storage container
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 432133
Hauteur
12.1 cm
Diam. de la partie supérieure
24.1 cm
Couleur
, lime green
Description générale
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.