Key Documents
CLS431111
Boîtes carrées pour essais biologiques Corning®
with handles, not TC treated, square
Synonyme(s) :
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
polystyrene
square
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Conditionnement
sleeve of 4 x 4
Fabricant/nom de marque
Corning 431111
Hauteur
18 mm
L × l
245 mm × 245 mm
Superficie
500 cm2
Description générale
  • Boîtes pour dosage biologique Corning® carrées en polystyrène translucide
  • Conçues pour pouvoir être empilées en toute sécurité, sans risque de glissement
  • Compatibles avec les robots de repiquage de colonies
  • Certifiées apyrogènes et fournies avec leur couvercle
Boîtes destinées entre autres au transfert de plage, aux essais microbiens, aux hybridations et au comptage de colonies à grande échelle.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.