Principaux documents
CLS4075
Corning® Lambda® plus single channel pipettor
volume 100-1000 μL
Synonyme(s) :
single-channel pipettor
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Caractéristiques
autoclavable
single-channel
Fabricant/nom de marque
Corning 4075
Plage de mesure du volume
100-1000 μL
Volume
1000 μL
Description générale
  • Corning® Lambda® plus single channel pipettor, 100-1000 μL is Fully autoclavable and UV resistant.
  • Designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
  • Adjustable tip ejector.
  • Thumbwheel or the plunger button to set volume.
  • Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
  • Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
  • 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
  • Inclusive of key for easy in-house calibration.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Afficher tout