CLS352051
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, case of 1000
Synonyme(s) :
culture tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap snap
Conditionnement
case of 1000
Fabricant/nom de marque
Corning 352051
Capacité
14 mL
Application
Informations légales