CLS3012
Spatules à usage unique Corning®
microspatula, tapered end/scoop
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.14
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 3012
Longueur
150 mm
Description générale
Les spatules à usage unique de Corning ont été conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons sans contamination. Éliminent le besoin de recycler et de stériliser les spatules réutilisables.
Chaque spatule est fournie emballée individuellement, sans ARNase/ADNase, apyrogène et antistatique.
Chaque spatule est fournie emballée individuellement, sans ARNase/ADNase, apyrogène et antistatique.
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.