Principaux documents
CLS3005
Spatules à usage unique Corning®
Round end/spoon
Synonyme(s) :
Disposable Spatulas
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.14
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 3005
Longueur
248 mm
Description générale
Les spatules à usage unique de Corning ont été conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons sans contamination. Éliminent le besoin de recycler et de stériliser les spatules réutilisables.
Chaque spatule est fournie emballée individuellement, sans ARNase/ADNase, apyrogène et antistatique.
Caractéristiques et avantages
  • Corning® single use spatulas are made of Polystyrene.
  • Color concentrate blend with 248 mm length.
  • Spatulas have a round end flat blade at one end and a spoon at the other end.
  • Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal, and barrier integrity.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.