EMT6/MTXR
96042322, mouse unknown/unspecified, Epithelial-like
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
EMT6/MTXR, 96042322
Source biologique
mouse unknown/unspecified
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage