DMS 92
95062825, human lung (bone marrow metastasis), Not specified
About This Item
Nom du produit
DMS 92, 95062825
Source biologique
human lung (bone marrow metastasis)
Mode de croissance
Aggregates in suspension
Caryotype
Modal no. 44
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage