CA46
95010509, human blood, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
CA46, 95010509
Source biologique
human blood
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Expresses surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)and secretes Immunoglobulin M (IgM) which does not bind to protein A.
Récepteurs
Surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage