WBD001088 human cell line
IHW Number: 9153, 94082253
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Not specified
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
HLA DRB5: 2
HLA DQAP: 1.2 1.3
HLA DQA1: 0104 0102
HLA DQB1: 0501 0502
HLA DPB1: 0401 0402
Profil sérologique
HLA A ief: 2.2
HLA C: 2 6
HLA B: 27 37
HLA B ief: 27.2
Bw4/bw6: 4
Milieu de culture
Procédure de repiquage