HARA human cell line
IHW Number: 9142, 94082242
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
East Asian
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
HLA DRB5: 102
HLA DQAP: 1.2
HLA DQA1: 103
HLA DQB1: 601
HLA DPB1: 901
Profil sérologique
HLA B: 52
Bw4/bw6: 4
Milieu de culture
Procédure de repiquage