MARMarg human cell line
IHW Number: 9307, 94050340
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
French Caucasian
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 35 52
HLA DRB1: 1411 0101
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 0101 0101
HLA DQB1: 0503 0501
HLA DPB1: 0401 03
Profil sérologique
HLA B: 35 52
Bw4/bw6: 4 6HLA DR: 1 14
HLA DR52: 52
HLA DQ: 5
Milieu de culture
Procédure de repiquage