C6 Cell Line from rat
92090409, rat nerve (glial tumor), Neuronal
Synonyme(s) :
C-6 Cells, RGC-6 Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
C6 Cell Line from rat, 92090409
Source biologique
rat nerve (glial tumor)
Description
Rat glial tumor
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 42
Morphologie
Neuronal
Produits
S-100 protein, somatotrophin
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage