H69
91091802, human lung, Not specified
Synonyme(s) :
H69 Cell Line
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
H69, 91091802
Source biologique
human lung
Mode de croissance
Aggregates in suspension
Caryotype
Aneuploid
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 8,9
TPOX: 10
vWA: 16,17
Milieu de culture
Procédure de repiquage