SK-OV-3 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91091004, human ovary, Epithelial
Synonyme(s) :
SKOV-3 Cells, SKOV3 Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human ovary
Description
Human Caucasian ovary adenocarcinoma
Conditionnement
tube of 5 μg 91091004-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91091004-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Hypodiploid to hypotetraploid
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11
D13S317: 8,11
D16S539: 12
D5S818: 11
D7S820: 13,14
THO1: 9,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage