K562 Cell line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89121407, human blood (chronic myelogenous leukemia), Lymphoblast
Synonyme(s) :
K-562 Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood (chronic myelogenous leukemia)
Conditionnement
tube of 5 μg 89121407-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89121407-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
2n = 46
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 9,10
D13S317: 8
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 9,11
THO1: 9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16
Milieu de culture
Procédure de repiquage