NB4 1A3
89121405, mouse nerve, Neuroblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
NB4 1A3, 89121405
Source biologique
mouse nerve
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Unstable
Morphologie
Neuroblast
Produits
Acetylcholinesterase, choline acetylase, tyrosine hydroxylase
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage