A 172
88062428, human nerve, Not specified
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
A 172, 88062428
Source biologique
human nerve
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
n = 80, over 20 marker chromosomes per cell (hypertriploid)
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage