BM14 human cell line
88052033, IHW Number: 9033
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Italian
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 702
B: 702
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 401
HLA DRB4: 101
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 302
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 401
Profil sérologique
HLA A ief: 3.2
HLA C: 7
HLA B: 7
HLA B ief: 7.2
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 4
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
HLA DP: 4
Milieu de culture
Procédure de repiquage