C8166
88051601, human blood, Lymphoblast
Synonyme(s) :
C8166-CD4 Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
C8166, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88051601, human blood, Lymphoblast, 88051601
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 88051601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88051601-1VL
Mode de croissance
Aggregates in suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Human T Lymphotrohpic Virus 1 (HTLV-1) tat gene
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage