SW480 Cell Line human
87092801, human colon, Epithelial
Synonyme(s) :
SW-480 Cells, SW480E Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SW480 Cell Line human, 87092801
Source biologique
human colon
Description
Human colon adenocarcinoma
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 13,14
D13S317: 12
D16S539: 13
D5S818: 13
D7S820: 8
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.