LIM2550
12070504, human colon, epithelial. Mixed adherent and suspension with floating aggregates.
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
LIM2550, 12070504
Source biologique
human colon
Description
Human columnar cell adenocarcinoma of the colon
Mode de croissance
Adherent
Morphologie
Epithelial; cells grow as floating and loose aggregates with some adherent cells.
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage