NS0-Serum-Free Cell Line from mouse
3061601, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
NS0-Serum-Free Cell Line from mouse, 03061601
Source biologique
mouse blood
Description
Mouse myeloma, serum-free
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.