BF-2
21712, fish caudal trunk, Fibroblast-like
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BF-2, 00021712
Source biologique
fish caudal trunk
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n=48, stem-line = 48 with scattering from 36-121
Morphologie
Fibroblast-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage