C8753
Cholesteryl arachidonate
≥95% (HPLC; detection at 205 nm), viscous liquid
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-arachidonate, 5-Cholesten-3β-ol 3-arachidonate, Cholesteryl eicosatetraenoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
Forme
viscous liquid
Couleur
clear
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C47H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-45(48)49-40-32-34-46(5)39(36-40)28-29-41-43-31-30-42(38(4)26-24-25-37(2)3)47(43,6)35-33-44(41)46/h11-12,14-15,17-18,20-21,28,37-38,40-44H,7-10,13,16,19,22-27,29-36H2,1-6H3/b12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
Clé InChI
IMXSFYNMSOULQS-SXXSVFILSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.