C7938
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine
adenosine receptor agonist
Synonyme(s) :
CCPA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC4CCCC4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C15H20ClN5O4/c16-15-19-12(18-7-3-1-2-4-7)9-13(20-15)21(6-17-9)14-11(24)10(23)8(5-22)25-14/h6-8,10-11,14,22-24H,1-5H2,(H,18,19,20)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1
Clé InChI
XSMYYYQVWPZWIZ-IDTAVKCVSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable