C6987
Anti-Cortactin (GK-18) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EMS1, Anti-p80/85
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat, chicken
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cytosol extract of rat brain, whole extract of chicken embryo fibroblasts, or whole cell extract of human epidermoid carcinoma A431 cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTTN(2017)
mouse ... Cttn(13043)
rat ... Cttn(60465)
Description générale
Immunogène
Application
- Indirect immunofluorescence at a dilution of 1:500 using mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
- Microarray
- Western blotting at a dilution of 1:1,000 using cytosol extract of rat brain, whole extract of chicken embryo fibroblasts or whole cell extract of human epidermoid carcinoma A431 cell line
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable