C5988
Anti-Calcium Channel (β1 subunit) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Voltage-dependent L-type calcium channel, β1 subunit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 5-10 μg/mL using rat brain tissue lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CACNB1(782)
mouse ... Cacnb1(12295)
rat ... Cacnb1(50688)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité