C3021
Dicyanocobinamide
≥93%
Synonyme(s) :
Cobinamide dicyanide, Etiocobalamin, Factor B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥93%
Forme
powder
Impuretés
≤0.1% vitamin B12
Couleur
purple to very dark purple
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N#C[Co]C#N.C[C@H](O)CNC(=O)CC[C@]1(C)[C@@H](CC(N)=O)C2N=C1C(C)=C3N=C(C=C4N=C(C(C)=C5N[C@]2(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]5CCC(N)=O)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]4CCC(N)=O)C(C)(C)[C@@H]3CCC(N)=O
InChI
1S/C48H73N11O8.2CN.Co/c1-23(60)22-55-38(67)16-17-45(6)29(18-35(52)64)43-48(9)47(8,21-37(54)66)28(12-15-34(51)63)40(59-48)25(3)42-46(7,20-36(53)65)26(10-13-32(49)61)30(56-42)19-31-44(4,5)27(11-14-33(50)62)39(57-31)24(2)41(45)58-43;2*1-2;/h19,23,26-29,43,59-60H,10-18,20-22H2,1-9H3,(H2,49,61)(H2,50,62)(H2,51,63)(H2,52,64)(H2,53,65)(H2,54,66)(H,55,67);;;/b30-19-,39-24-,40-25-;;;/t23-,26+,27+,28+,29-,43?,45+,46-,47-,48-;;;/m0.../s1
Clé InChI
NJATWHPHZUGTHR-GXEWULDJSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques