Merck
Passer à
C2874
Milieu de cryoconservation de cellules CryoStor®
CS10
Synonyme(s) :
cell freezing medium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
La gamme de solutions de conservation CryoStor CS2, CS5 et CS10 représente la nouvelle génération de milieux de cryoconservation. Conçus pour préparer et préserver les cellules à ultra basse température (entre -80 °C et -196 °C), les milieux CryoStor offrent aux cellules et aux tissus un environnement sûr et protecteur durant les processus de congélation, de stockage et de décongélation. En modulant la réponse biochimique cellulaire à la cryoconservation, ces milieux permettent d'améliorer la viabilité et la fonction cellulaires tout en évitant d'inclure du sérum, des protéines ou de fortes concentrations d'agents cytotoxiques.
CryoStor CS2, CS5 et CS10 constituent une gamme de milieux de conservation spécialement optimisés pour les cellules et spécifiquement formulés pour gérer les aspects de biologie moléculaire des cellules au cours de la cryoconservation. Ils réduisent ainsi directement le taux de mort cellulaire d'apparition retardée induite par la cryoconservation (Cryopreservation-Induced Delayed-Onset Cell Death) et améliorent la viabilité et la fonction cellulaires post-décongélation.
Ces milieux sont recommandés pour la conservation des cellules souches, des hépatocytes, des échantillons de tissus et d'autres types de cellules extrêmement sensibles.
Application
Les milieux de conservation CryoStor, optimisés et spécifiques pour les cellules, sont formulés exclusivement pour soutenir les aspects de biologie moléculaire des cellules lors du procédé de cryoconservation, ce qui réduit directement le taux de mort cellulaire d′apparition tardive induite par la cryoconservation et améliore la viabilité ainsi que la fonction des cellules après décongélation.
Les milieux de cryoconservation de cellules CryoStor® ont été utilisés pour :
  • la conservation de lymphocytes T
  • la conservation de cardiomyocytes humains dérivés de cellules souches pluripotentes induites (hiPSC-CM)
  • des cellules progénitrices cardiaques dérivées de hiPSC (hiPSC-CP)
  • en tant que composant d'une solution de cryoconservation constituée d'albumine bovine
Biochem/physiol Actions
CryoStor® CS10 est un milieu de cryoconservation spécialement formulé contenant du diméthylsulfoxyde (DMSO) à 10 %. Recommandé pour la conservation des hépatocytes, des échantillons de tissus et autres types de cellules extrêmement sensibles.
Protocole de cryoconservation avec CryoStor<® CS10 is a uniquely formulated cryopreservation medium containing 10% dimethyl sulfoxide (DMSO). Recommended for the preservation of hepatocytes, tissue samples and other extremely sensitive cell types.
Cryostor® Cryopreservation Video Protocol
Other Notes
La formulation contient 10 % de DMSO.
Legal Information
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C2999C9249C6295
description
CS10
description
CS5
description
-
description
sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. C2874 is shipped ambient for storage at 2-8oC. How long can the item be kept at room temperature?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time.
      Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      Helpful?
  2. Could you please confirm how many units per pack does it contain? Thanks.
    1 answer
    1. This product is supplied in solution as a single 100 mL volume.
      Helpful?
  3. Dear, I am interested in buying the Cryostor CS10, 100 ml (C2874). I am wondering if the product packaging is a bag or a bottle. I can't find the information on the website. In advance, thank you for your answer. Best regards.
    1 answer
    1. This is packaged in a glass bottle with a polyethylene cap.
      Helpful?
  4. Are there any publications available on using product C2874 for freezing human blood neutrophils? What are the viability and functions of frozen neutrophils after thawing?
    1 answer
    1. For information on the viability of neutrophils after freezing and thawing with this product, the following publication can be useful:
      Title: An easy and reliable whole blood freezing method for flow cytometry immuno-phenotyping and functional analyses
      Journal: Cytometry B Clin Cytom. 2021 Nov;100(6):652-665
      DOI: 10.1002/cyto.b.21994
      Published: Epub 2021 Feb 5
      PMID: 33544978