C-21010
Mammary Epithelial Cell Growth Medium
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonyme(s) :
Epithelial Growth Medium, Mammary Cell Medium
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 500 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Composants
Qualité
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Procédure de repiquage
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Serum-free Mammary Epithelial Cell Growth Media optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the mammary gland. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.