Principaux documents
C2020
Sigma-Aldrich
αAcide α-cyano-4-hydroxycinnamique
≥98% (TLC), powder, monocarboxylic acid transport inhibitor
Synonyme(s) :
αα-CCA, αα-CHCA, αα-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Beilstein:
3271427
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
αAcide α-cyano-4-hydroxycinnamique, ≥98% (TLC), powder
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Pf
245-250 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
methanol: water: soluble
polar organic solvents: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Clé InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Application
αL′acide α-cyano-4-hydroxycinnamique a été utilisé pour bloquer les transporteurs de monocarboxylate.
αL′acide α-cyano-4-hydroxycinnamique peut former une solution de matrice hydrophobe utilisée pour la spectrométrie de masse par MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight). Des antibiotiques, des acides nucléiques peptidiques (nouvelle classe d′agents ressemblant à l′ADN) et des protéines de masse allant jusqu′à 66 000 Da ont été analysés avec succès en utilisant cette solution de matrice.
Actions biochimiques/physiologiques
αL′acide α-cyano-4-hydroxycinnamique agit comme inhibiteur spécifique du transport des acides monocarboxyliques, notamment le transport du lactate et du pyruvate. Il est également capable de bloquer l′échange d′anions apical dans les cellules β (CI50 = 2,4 mM).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elizabeth Csaszar et al.
Biotechnology and bioengineering, 103(2), 402-412 (2009-03-07)
An automated delivery system for cell culture applications would permit studying more complex culture strategies and simplify measures taken to expose cells to unstable molecules. We are interested in understanding how intracellular TAT-HOXB4 protein concentration affects hematopoietic stem cell (HSC)
U Schneider et al.
Neuroscience, 53(4), 1153-1162 (1993-04-01)
Exposure of nervous tissue to hypoxia results in interstitial acidification. There is evidence for concomitant decrease in extracellular pH to the increase in tissue lactate. In the present study, we used double-barrelled pH-sensitive microelectrodes to investigate the link between lactate
Adaptive cellular mechanisms in response to Glutamine-starvation
Eliasen MM, et al.
Frontiers in Bioscience, 11, 3199-3211 (2006)
E T Sze et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 9(2), 166-174 (1998-07-29)
We report a simple method for converting solid matrices into useful matrix solutions for matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI). This method is based on the dissolution of the solid matrix in a liquid support of low volatility such as glycerol. An
R J Williams et al.
Neuroscience, 74(2), 461-468 (1996-09-01)
Glucose deprivation potentiates the glutamate receptor-evoked release of arachidonic acid from cultured mouse striatal neurons. In this study we investigated whether this potentiation would be modified by the end-products of glycolysis. These enhanced responses were completely reversed by the addition
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Afficher tout
Contenu apparenté
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.