B5050
Monoclonal Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor antibody produced in mouse
clone 35928.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-BDNF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
35928.11, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 8-25 μg/mL using human spinal cord
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable