B3269
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole Dye solution
lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole Dye solution, lyophilized powder
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Couleur
dark blue
Plage de pH
8-8.6
Solubilité
water: 0.2 vial/mL, blue
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges