B2929
B-Lymphocyte Chemoattractant human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
B-Cell Attracting Chemokine 1, BCA-1, BLC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.1000 μg/mL
Poids mol.
apparent mol wt 8.7 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CXCL13(10563)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable