B1532
Resorufin benzyl ether
CYP450 substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
7-Benzyloxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Benzyloxyresorufin, O7-Benzylresorufin
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Resorufin benzyl ether, CYP450 substrate
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C=CC2=Nc3ccc(OCc4ccccc4)cc3OC2=C1
InChI
1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
Clé InChI
XNZRYTITWLGTJS-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.