Principaux documents
B1125
Sigma-Aldrich
Acide bathocuproïnedisulfonique disodium salt
7.2-9.1% purity dry basis (ICP), powder
Synonyme(s) :
Acide 2,9-diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénantrolinedisulfonique disodium salt, Bathocuproïnedisulfonate de disodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H18N2Na2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.47
Nom du produit
Acide bathocuproïnedisulfonique disodium salt, for spectrophotometric det. of Cu, Fe
Essai
7.2-9.1% dry basis (ICP)
Forme
powder
Qualité
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
Technique(s)
titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis)
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Adéquation
suitable for determination of copper
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(nc2c3nc(c(c(c3ccc2c1c5ccccc5)c4ccccc4)[S](=O)(=O)[O-])C)C
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Description générale
L′acide bathocuproïnedisulfonique est un chélateur puissant du cuivre. Il est utilisé pour doser le cuivre et le fer dans les échantillons biologiques.
Application
  • Le sel disodique de l′acide bathocuproïnedisulfonique a été utilisé comme chélateur du cuivre dans une analyse spécifique de semis d′Arabidopsis.
  • Il a été utilisé comme inhibiteur de la production de radicaux libres en lien avec la chaîne d′électrons pour une analyse de la superoxyde dismutase dans des cellules.
  • Il a été ajouté à des milieux de culture de trypanosomes en tant que chélateur du cuivre afin de stabiliser la cystéine.
Autres remarques
Mélange d′isomères
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tomoo Shirabe et al.
Analytical chemistry, 80(23), 9360-9362 (2009-06-25)
A novel method has been devised for the determination of phytochelatins (PCs), heavy-metal-tolerant peptides produced by higher plants and algae. The method is based on the facts that fluorescence of bathocuproine disulfonate (BCS) is quenched by Cu(I) ions as a
Kristine Hardy et al.
Free radical biology & medicine, 37(10), 1550-1563 (2004-10-13)
Antioxidants can inhibit the proliferation of T lymphocytes induced by mitogens. This has been postulated to be due to their scavenging of reactive oxygen species which may act as second messengers in the antigen-induced signaling cascade leading to cell proliferation.
Vicente Sancenón et al.
The Journal of biological chemistry, 279(15), 15348-15355 (2004-01-17)
Copper plays a dual role in aerobic organisms, as both an essential and a potentially toxic element. To ensure copper availability while avoiding its toxic effects, organisms have developed complex homeostatic networks to control copper uptake, distribution, and utilization. In
Simple procedure for the single sample determination of serum copper and iron.
B ZAK
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 3(4), 328-334 (1958-07-01)
Shinya Ogawa et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9199-9200 (2009-09-30)
Reoptimization of analytical conditions was performed for a high-performance liquid chromatographic (HPLC) detection system for Cu(I) chelators based on the dequenching of Cu(I)-bathocuproine disulfonate complexes that occurs in the presence of Cu(I) chelators. The revision corrects for emission and excitation