AV48056
Anti-ST14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-HAI, Anti-MT-SP1, Anti-MTSP-1, Anti-MTSP1, Anti-PRSS14, Anti-SNC19, Anti-Suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma), Anti-TADG-15
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
95 kDa
Espèces réactives
pig, human, mouse, bovine, rat, horse
Conditionnement
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ST14(6768)
Description générale
Rabbit Anti-ST14 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and rabbit ST14.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable