AV41675
Anti-CYP2D6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-CPD6, Anti-CYP2D, Anti-CYP2D@, Anti-CYP2DL1, Anti-Cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6, Anti-MGC120389, Anti-MGC120390, Anti-RP4-669P10.2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
human, rat
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP2D6(1565)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.