A8549
Albumin, biotin labeled bovine
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Biotin labeled albumin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
≥80% protein basis (biuret)
Forme
lyophilized powder
Ampleur du marquage
8-16 mol biotin per mol albumin
Technique(s)
bioconjugation: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable