Principaux documents
A8025
Sigma-Aldrich
Conjugué anticorps anti-IgG de lapin (molécule entière)–phosphatase alcaline antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–AP
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rabbit
Technique(s)
direct ELISA: 1:7,000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) fait partie de la famille des immunoglobulines et est exprimée en grande quantité dans le sérum. Elle consiste en une chaîne lourde gamma (γ) dans la région constante (C). La structure monomère des IgG consiste en deux chaînes lourdes identiques et deux chaînes légères identiques, d'un poids moléculaire respectif de 50 kDa et 25 kDa. La structure primaire de cet anticorps comporte également des ponts disulfures qui relient les deux chaînes lourdes, la chaîne lourde à la chaîne légère, et au sein des chaînes. Les IgG sont subdivisées en quatre classes : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4, dont les chaînes lourdes sont différentes (elles sont appelées γ1, γ2, γ3 et γ4, respectivement). Une digestion limitée à la papaïne clive l'anticorps en trois fragments, dont deux sont identiques et contiennent l'activité de liaison à l'antigène et sont nommées "fragments Fab". Le troisième fragment est appelé fragment cristallisable (Fc).
Les IgG sont des anticorps, des glycoprotéines qui modulent plusieurs réponses immunitaires. Des IgG de lapin dirigées contre des protéines cibles sont souvent utilisées comme anticorps primaires dans diverses applications de recherche. Pour cette raison, des anticorps secondaires anti-IgG de lapin conjugués à une molécule détectable sont des outils utiles pour l'analyse des protéines cibles. l'anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (molécule entière) conjugué à la phosphatase alcaline se lie à toutes les IgG de lapin.
Immunogène
IgG de lapin purifiée
Application
Cet anticorps a été utilisé avec succès dans plusieurs applications décrites dans les articles à comité de lecture suivants :
Test ELISA (1 article)
Western Blotting (1 article)
L'anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (molécule entière) conjugué à la phosphatase alcaline a été utilisé dans des tests ELISA à une dilution au 1/5 000e.
L'expression des protéines dans des préparations d'amyloplastes d'endosperme de maïs ou de lysats de cellules entières a été analysée en utilisant l'anticorps de chèvre anti-IgG de lapin conjugué à la phosphatase alcaline comme anticorps secondaire.
La citrullination de l'antithrombine par PADI4 a été analysée par ELISA à l'aide d'anticorps de chèvre anti-IgG de lapin conjugué à la phosphatase alcaline comme anticorps secondaire, dilué au 1/5 000e dans un tampon carbonate-bicarbonate 0,05 M (pH 9,6).
Forme physique
Solution dans du Tris (0,05 mM à pH 8,0) contenant 0,1 % d'albumine sérique bovine, 1 mM de MgCl2, 50 % de glycérol et 15 mM d'azoture de sodium.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
M C de Beer et al.
The Biochemical journal, 283 ( Pt 3), 673-678 (1992-05-01)
Four serum amyloid A protein (SAA) genes and two gene products, apo-SAA1 and apo-SAA2 were identified in BALB/c mice (type A). SJL/J mice (type B) are thought to be defective in apo-SAA2 expression. A unique variant of mouse apo-SAA was
S Zucchelli et al.
Journal of virology, 74(24), 11598-11607 (2000-11-23)
We describe an improved genetic immunization strategy for eliciting a full spectrum of anti-hepatitis C virus (HCV) envelope 2 (E2) glycoprotein responses in mammals through electrical gene transfer (EGT) of plasmid DNA into muscle fibers. Intramuscular injection of a plasmid
F Trevisan et al.
Plant disease, 90(8), 1026-1030 (2006-08-01)
We report the use of the coat protein (CP) gene from Passion fruit woodiness virus (PWV) to produce resistant transgenic plants of yellow passion fruit. A full-length CP gene from a severe PWV isolate from the state of São Paulo
Jens Madsen et al.
PloS one, 8(5), e64441-e64441 (2013-05-22)
The protein deleted in malignant brain tumors (DMBT1) and the trefoil factor (TFF) proteins have all been proposed to have roles in epithelial cell growth and cell differentiation and shown to be up regulated in inflammatory bowel diseases. A panel
J Keener et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(25), 13458-13462 (1998-02-12)
RNA polymerase I (Pol I) transcription in the yeast Saccharomyces cerevisiae is greatly stimulated in vivo and in vitro by the multiprotein complex, upstream activation factor (UAF). UAF binds tightly to the upstream element of the rDNA promoter, such that