A6969
L-Arginine monohydrochloride
98.5-101.0%, suitable for cell culture, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Arginine monohydrochloride, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Agence
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Essai
98.5-101.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 22.1 to 22.9°, c = 8 in 6 M HCl
Qualité
meets EP, JP, USP testing specifications
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
Pf
226-230 °C
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): 16.58-17.00%
sulfate (SO42-): ≤0.020%
Traces de cations
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Groupe fonctionnel
(Guanidine)
amine
carboxylic acid
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Produit pouvant être utilisé dans la recherche en culture cellulaire et en biochimie.
- Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Autres remarques
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable