A6950
Acetyl-Lys-D-Ala-D-Ala
≥95% (HPLC), powder
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acetyl-Lys-D-Ala-D-Ala, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 10 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H26N4O5/c1-8(12(20)17-9(2)14(22)23)16-13(21)11(18-10(3)19)6-4-5-7-15/h8-9,11H,4-7,15H2,1-3H3,(H,16,21)(H,17,20)(H,18,19)(H,22,23)
Clé InChI
GMSXMADYKTYBCP-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable