A6917
Anti-Horse IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Horse IgG (whole molecule)−HRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- HeV soluble G
- indirect ELISA (HeVsG iELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable