A6816
(±)-AMPA
solid
Synonyme(s) :
(±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid hydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 1 mg/mL (warm)
0.1 M HCl: 3.5 mg/mL
0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL
DMSO: 4.3 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
Chaîne SMILES
O.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.H2O/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clé InChI
HFISYNCCKQHIAM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gria1(50592) , Gria2(29627) , Gria3(29628) , Gria4(29629) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Slc1a1(25550) , Slc1a2(29482) , Slc1a3(29483)
Application
- in vivo
- whole-cell patch-clamp recording in Müller glial cells
- to test its excitotoxic effects in hippocampal slice cultures
- in retinal horizontal cells (HCs) culture to test its effect on Ca2+ signals
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable