A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Alkaline Phosphatase Stop Solution, for ELISA
Quality Level
form
powder
solubility
water: 100 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Stop solution for Alkaline Phosphatase Red and Blue microwell substrate solutions. Use 50 μl of stop solution per 200 μl of reaction mix. Alkaline Phosphatase Stop Solution has been used in terminating the alkaline phosphatase and nitrotetrazolium blue chloride (NBT)/5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) reaction on nitrocellulose membrane.
Preparation Note
Reconstitute with 100 mL of water and mix for 30-60 min.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
A screen for over-secretion of proteins by yeast based on a dual component cellular phosphatase and immuno-chromogenic stain for exported bacterial alkaline phosphatase reporter.
Nallaseth FS and Anderson S
Microbial cell factories, 12(1), 36-36 (2013)
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| A5852-100ML | 04061838168429 |